ContactUsLinkComponent
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B1 EasyCast™
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B1 EasyCast™
Catalog # 730-0188
undefined
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B1 EasyCast™
Catalog # 730-0188
Specifications
  • Modell:
    Owl B1-BP
  • Bezeichnung:
    Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme mit Pufferumwälzanschlüssen
  • Puffervolumen:
    600 ml
  • Gelgröße B×L:
    90×110 mm
  • Einheit (B×L×H):
    150×220×95 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Das langlebige, benutzerfreundliche, horizontale Mini-Gelsystem Owl™ B1 EasyCast™ eignet sich für die Verarbeitung von 5 bis 28 Proben und ist ideal für die meisten Anwendungen in Ausbildungslabors.
  • Zwei Kammschlitze auf dem UV-transparenten Geltablett verdoppeln die Probenmenge durch ein Verdoppeln der Anzahl der Probenwells
  • Robuste, einteilige Kämme machen die Kammmontage überflüssig
  • Die UV-transparenten Geltabletts sind  siebbedruckt und weisen ein Fluoreszenzlineal für die leichte Messung von Banden auf
  • Verfügbar mit optionalen Pufferumwälzanschlüssen für die Verwendung mit einer externen Umwälzpumpe
Delivery: Each system includes buffer chamber, SuperSafe™ lid with attached power leads, gasketed UVT gel tray and two combs (10- and 14-well, double-sided, 1,0/1,5 mm thick).
Combs
Product Information