Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B2 Easycast™ und B3
730-0199
- Modell:Owl™ B2-BP EasyCast™
- Bezeichnung:Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme mit Pufferumwälzanschlüssen
- Puffervolumen:800 ml
- Gelgröße B×L:120×140 mm
- Max. Probenzahl:8 to 48 (up to 108 with optional multi load tray)
- Einheit (B×L×H):180×245×80 mm
- VE:1
Das horizontale Mini-Gelsystem Owl™ B2 EasyCast™ gewährleistet Flexibilität bei geringem Platzbedarf und steht mit oder ohne Pufferumwälzanschlüssen zur Verfügung. Der Owl™ B3 umfasst ein Umwälzsystem, das die Entstehung von pH- und ionischen Gradienten verhindert und daher eine hohe Auflösung und einheitliche sowie reproduzierbare Ergebnisse liefert. Der Owl™ B3 ist ideal für lange Analysen, mehrere Probensätze oder RNA-Gele geeignet. Er verhindert außerdem eine ungleiche Migration, die Verformung von Banden oder die Trennung pH-abhängiger, glycosylierter RNA-Moleküle bei Abnahme der Ionenanzahl. Da das Umwälzsystem in der Pufferkammer integriert ist, sind keine externen Pumpen, Schläuche oder Rührstäbchen notwendig.
- Zwei Kammschlitze auf dem UV-transparenten Geltablett verdoppeln die Probenmenge durch ein Verdoppeln der Anzahl der Probenwells
- Robuste, einteilige Kämme machen die Kammmontage überflüssig
- Die UV-transparenten Geltabletts sind siebbedruckt und weisen ein Fluoreszenzlineal für die leichte Messung von Banden auf
- Modell Owl™ B2 steht mit optionalen Pufferumwälzanschlüssen für die Verwendung mit einer externen Umwälzpumpe zur Verfügung; Modell B3 verfügt über ein integriertes Pufferumwälzsystem
: *suitable for multi-channel pipetting.
: Jedes System umfasst eine Pufferkammer, einen SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, ein abgedichtetes UV-transparentes Geltablett und zwei Kämme (12 bzw. 20 Wells, doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick).