ContactUsLinkComponent
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B1A EasyCast™
  730-0183
undefined
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B1A EasyCast™
  730-0183
  • Bezeichnung:
    Owl B1A EasyCast complete system, with buffer exchange port
  • Puffervolumen:
    400 ml
  • Gelgröße B×L:
    70×80 mm
  • Max. Probenzahl:
    5 to 24 samples in 15 minutes at 150 volts
  • Einheit (B×L×H):
    95×160×80 mm
  • VE:
    1
Das Mini-Gelsystem Owl™ B1A EasyCast™ wurde entwickelt, um flache, ebene Bandenmuster und konsistente Ergebnisse mit minimalem Aufwand zu gewährleisten. Dieses System eignet sich ideal für die Bestimmung von Molekulargewichts-Bereichen von PCR Fragmenten oder größeren DNS-Molekülen. Das kompakte Design ermöglicht das Gießen von Gelen sowie den Gellauf in der Pufferkammer; daher ist keine zusätzliche Ausstattung notwendig.
  • Zwei Kammschlitze auf dem UV-transparenten Geltablett verdoppeln die Probenmenge durch ein Verdoppeln der Anzahl der Probenwells
  • Robuste, einteilige Kämme machen die Kammmontage überflüssig
  • Die UV-transparenten Geltabletts sind  siebbedruckt und weisen ein Fluoreszenzlineal für die leichte Messung von Banden auf
 : Jedes System umfasst eine Pufferkammer, einen SuperSafe™ Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, ein abgedichtetes UV-transparentes Geltablett und zwei Kämme (6 bzw. 10 Wells, doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick).
Combs