Mini-Netzgerät, EV245
Supplier: CONSORT
Certificates
About this item
Empfohlen für horizontale und vertikale Mini-Gele.
- Spannung, Stromstärke, Leistung und Zeit können manuell für eine routinemäßige Elektrophorese programmiert werden. Die Parameter lassen sich ohne Unterbrechung der Laufzeit kurzzeitig ändern
- Timer-Betrieb: Nach Ablauf der gewählten Laufzeit beendet der Mikrocomputer automatisch den Prozess und signalisiert dies durch einen akustischen Alarm
- Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall: Nach einem Stromausfall setzt das Gerät den Betrieb für die noch verbleibende Zeit fort
- Das Gerät ist mit Funktionen zur konstanten Einstellung von Spannung, Stromstärke oder Leistung durch automatisches Cross-Over ausgestattet und zeigt an, welcher der Parameter konstant gehalten wird
Delivery: Bedienungsanleitung und Netzkabel im enthalten.
Frequently Bought Together