pH-Tester, pH-Checker®
pH-Checker® 1 mit Elektrode HI 1270
Catalog # 662-4020
Supplier: Hanna
Jump to:
Product Details & Documents
pH-Tester mit austauschbarer Elektrode.
- Manuelle Zweipunkt-Kalibrierung
- Mit zwei Batterien (1,5 V) für ca. 3000 Betriebsstunden
Ordering information: Lieferung mit zwei 1,5-V-Batterien und austauschbarer Kombinations-pH-Elektrode mit Schraubkopf (HI 1270).
Specifications
- Bezeichnung:pH-Checker® 1 mit Elektrode HI 1270
- Cat. No.:662-4020
- Modell:pH Checker®
- B×T×H:50×25×66 mm
- pH - Auflösung:0,01
- Gewicht:0,07 kg
- pH - Genauigkeit:±0,2
- pH - Bereich:0,00...+14,00