ContactUsLinkComponent
Liqui-Soft® 2.0-Software
Liqui-Soft® 2.0-Software
Catalog # 612-9837
Supplier:  HIRSCHMANN
Liqui-Soft® 2.0-Software
Catalog # 612-9837
Supplier:  HIRSCHMANN
Specifications
  • Bezeichnung:
    Software, liqui-soft® 2.0
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Software zur automatischen Titration, Probenaufgabe, Dokumentation und Kalibrierung.
  • Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von bis zu 4 Dosiergeräten des Typs akku-drive® oder solarus® oder anderen Dosiergeräten über einen PC
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle, einfache Dokumentation durch das Ergebnisprotokoll
  • Kalibrierung aller Volumenmessgeräte durch Dokumentation der gemäß DIN und ISO erforderlichen Daten
  • Gleichzeitige Speicherung und Dokumentation aller Messwerte
  • Unterstützt die Betriebssysteme Windows 95, 98, ME, NT, 2000 und XP