Labwise®-Software
Product Details & Documents
Bei der Verwendung der hochleistungsstarken GR150, GP200 und der neuen TX150 und TXF200 Thermostate erleichtert die Labwise® Software das Einrichten, die Überwachung und die Protokollierung von Daten. Labwise® kann mit einer grafischen Anzeige der Reglerleistung während des Programmablaufs, einem Echtzeit-Zoom und der Skalierung des grafischen Displays aufwarten und ermöglicht die Aufzeichnung der Daten für späteres Prüfen und Analysieren. Die Labwise® PC-Software steuert die Pumpengeschwindigkeit für Einheiten der Serien GP200/TXF200. Der Benutzer kann bei der Einrichtung aus folgenden Sprachen wählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch.
Folgende Parameter sind vom Benutzer wählbar:
Solltemperatur, Alarme bei Hoch- und Niedertemperatur; die Alarme können auch so konfiguriert werden, dass ein Relais auf sie anspricht
Einstellbarer Timer für die Reaktionszeit und verzögerte Start- und Endzeit
Steuerung von Ausgaberelais zum Betrieb von Zusatzgeräten
Programmierungsfunktionen:
Programmwerte können grafisch oder numerisch mit bis zu 30 Segmenten pro Programm eingerichtet werden
Heiz- bzw. Kühlzeit und Anzahl der Schleifen (1 bis 254) festlegbar; unendliche Schleifen zwischen bestimmten Punkten sind ebenfalls möglich
Specifications
- Bezeichnung:Labwise® Kontroll- und Analyse-Software, inkl. USB- und RS232-Kabel
- Seq:15
- Für:GR150, GP200, TX150 und TXF200