Mikrozentrifuge, gekühlt, 5417R
Catalog # 521-0000
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Max. Kapazität:Für 6 PCR-Röhrchenstreifen mit 5 oder 8 Gefäße und bis 30×1,5/2,0 ml Gefäße
- Max. speed:16400 min⁻¹
- Geräuschpegel:<60 dB(A)
- Temperatur:–9...+40 °C
- Bezeichnung:Mikrozentrifuge 5417R, gekühlt
- Modell:5417R
- Max. RZB:25000 ×g
- Anlauf-/Bremszeit:10/12 s
- Gewicht:35 kg
- B×T×H:310×600×250 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Die gekühlte 5417 R Mikrozentrifuge verfügt unter anderem über eine digitale Anzeige und einen Timer, Laufzeit bis 99 min oder Dauerbetrieb wählbar.
- Folientastatur für einfache Bedienung
- Short Spin-Taste mit vorwählbarer Drehzahl
- Programmierung und Anzeige von RZB oder Drehzahl (ab 500 min-1 in Schritten von 100 min-1)
- Automatische Unwuchterkennung
- Fast Cool-Funktion: in ca. 15 min von Raumtemperatur auf +4 °C
Ordering information: Rotoren und Zubehör sind separat erhältlich.