Mikrozentrifugen, ungekühlt/gekühlt, 5424 / 5424 R (IVD-Version)
Extrem ruhige und perfekt auf alle biologischen und molekularbiologischen Labors abgestimmte Mikrozentrifugen mit 24 Rotorplätzen. Erhältlich in zwei Versionen: mit Drehknöpfen oder Folientastatur.
- Mikrozentrifuge mit Drehknöpfen ermöglicht schnelles Einstellen der Parameter
- Mikrozentrifuge mit Folientastatur erlaubt eine einfache Reinigung
- Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
- OptiBowl®-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel
- Zentrifuge 5424 R lässt sich in nur 8 Minuten auf 4 °C herunterkühlen
: Lieferung ohne Rotor oder mit 24×1,5-/2,0-ml-Standardrotor FA-45-24-11 und passendem Deckel.
Frequently Bought Together