Mikrozentrifugen, ungekühlt/gekühlt, 5418 / 5418R (IVD-Version)
Supplier: EPPENDORF
Certificates
About this item
Ideale Mikrozentrifuge für hochwertiges Zentrifugieren geringer Probenmengen.
- Äußerst kompakt und ruhig
- Praktisches System mit Bedienung über zwei Drehknöpfe
- Rotor serienmäßig mit 18 Plätzen, zertifiziert aerosoldicht
- Short-spin-Taste für schnelles Zentrifugieren
- Automatisches Öffnen des Deckels nach Ende des Zentrifugiervorgangs
Delivery: Inklusive FA-45-18-11 Rotor.
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together