Specifications
- Modell:XP32001L
- Waagschalen-/Plattformgröße:280×360 mm
- Seq:23
- VE:1
- Ablesbarkeit:0,1 g
- Wägebereich:32100 g
Specifications
About this item
Die großen Plattformversionen der XP-Waagen liefern schnelle, stabile Ergebnisse sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit, wodurch sich die Produktreihe besonders dort eignet, wo die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Wägungen mit hoher Kapazität erforderlich ist. Das Design verfügt über MonoBloc-HighSpeed-Technologie, einen großen, farbigen Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung, der den direkten Zugriff auf alle Funktionen und ein erweitertes Anwendungsspektrum ermöglicht, darunter Dichtebestimmung, Rezeptur, Stückzählung, Statistik und dynamisches Wägen. Handelsübliche Tastaturen oder Barcode-Lesegeräte können problemlos mit der PS/2-Schnittstellenoption angeschlossen werden, oder die Konnektivität kann mit optionalen Schnittstellen für Ethernet und Bluetooth® auf Netzwerke erweitert werden.
- Grafisches SmartScreen-Farbdisplay mit Touchscreen-Bedienung für intuitive, einfache Bedienung mit SmartSens, zwei Sensoren für freihändigen Waagenbetrieb
- proFACT; vollautomatische zeit- und temperaturgesteuerte interne Justierung
- QM-Toolbox umfasst Benutzerverwaltung und Passwortschutz
- MinWeigh verhindert zuverlässig Mindestgewichtsüberschreitungen für vollständige Konformität und höchste Produktivität
- Level Control; warnt den Benutzer, wenn die Waage geneigt ist, und leitet ihn an, wie er die Einheit neu nivellieren kann
- Große Edelstahlplattform (IP54) mit abnehmbarem Bedienterminal