ContactUsLinkComponent
Küchenrollen, Tork Premium
Artikelnr. 115-0330
Lieferant:  Essity
undefined
Küchenrollen, Tork Premium
Artikelnr. 115-0330
Lieferant:  Essity
Spezifikationen
  • Verpackt:
    2 Rollen/Packung (à 15,4 m)
  • Bezeichnung:
    2-lagig, 64 Blätter, weiß
  • L×B:
    15 m×230 mm
  • VE:
    24 Roll
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Hochwertiges Küchenpapier zum Wischen und Reinigen. Eine flexible Alternative in vielen Küchenumgebungen.
  • Sehr gute Absorptionsfähigkeit
  • Kann zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden
Certifications: ISO 9001: 2000, ISO 14001 and EMAS; Nordischer Schwan Label