Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ AS 10
Catalog # 115-1283
Supplier: Texwipe
Specifications
- Verpackt:5 Innenbeutel mit 20 Tüchern
- Bezeichnung:TX3215S
- L×B:310×310 mm
- Modell:SterileWipe™ AS 10
- Fasern (>100 µm):230/m²
- Grundgewicht:195 g/m²
- Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:6 × 10⁶/m²
- Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:315000/m²
- Absorptionsvermögen:595 ml/m²
- Absorptionsrate:0,3 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,05 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,09 g/m²
- VE:100
Specifications
About this item
Diese 2-lagigen Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester (Double Knit) bieten mit ihrer hohen Saugfähigkeit und der Kantenversiegelung Schutz gegen Partikel und Fasern.
- Äußerst partikel- und fusselarm
- Durch die hervorragende Saugfähigkeit sind die Wischtücher ideal für die höchsten Produktionsumgebungsanforderungen geeignet
- Strapazierfähiges Material hält den meisten Reinigungs- und Desinfektionslösungen stand
- Gammasterilisiert auf 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
- Mit Verfallsdatum und chargenspezifischen sterilitäts- und konformitätszertifikaten
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 4 geeignet.
Die Tücher bieten optimale Reinheit in kritischen sterilen Umgebungen, wie z. B. pharmazeutischen aseptischen Verarbeitungsbereichen und biotechnologischen Fertigungseinrichtungen sowie mikrobiologischen Laboratorien, sterilen Räumlichkeiten und Vorbereitungsräumen.
Farbe: Weiß
Caution: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.