Reinraum-Wischtücher, steril, Gamma Wipe® 300
115-0261
- Verpackt:10 St. pro Beutel, 25 Beutel pro Packung
- Bezeichnung:Gamma Wipe® 300
- L×B:300×300 mm
- Modell:Gamma Wipe® 300
- Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:0,55 × 10³/cm²
- Fasern (>100 µm):0,0075/cm²
- Grundgewicht:189 g/m²
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:522 ml/m²
- Absorptionsrate:1 s
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:2,8 ml/g
- Stärke:552 µm
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,0047 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,025 g/m²
- Ionen - Kalium:0,041 ppm
- Ionen - Natrium:0,0049 ppm
- Ionen - Chlorid:0,023 ppm
- VE:250
Diese sterilen Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester. Maschenware in Röhrenform, Versiegelung an den beiden offenen Kanten sorgen für optimale Reinheit. Gewaschen gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10).
- 2-lagiges Design bietet hervorragende Saugfähigkeit und Strapazierfähigkeit
- Abriebfest und lösungsmittelbeständig
- Hervorragende Nassfestigkeit, halten Desinfektionsmitteln wie Bleichmitteln und Phenolen stand
- Zertifikat zur Sterilität ist in jeder Verpackungseinheit enthalten
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M 1.5 geeignet.
Gammasterilisiert bei einem SAL (Sterility Assurance Level) von 10-6.
Gemäß ANSI/ISO/AAMI-Richtlinie sowie EN 1174 und EN 552
Farbe: weiß
: Gestapelt in leicht zu öffnenden Beuteln.
: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.