Snap top vials and closures, 11 mm
Lieferant: Agilent
Zertifikate
Über diesen Artikel
Snap caps with 11 mm septa
Produktinformationen
Frequently Bought Together
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Gewindefläschchen ND13
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Einsätze für Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Gewindefläschchen ND24
Lieferant: VWR Collection
Zertifizierte Schraubdeckelgläschen und Verschlüsse
Lieferant: Agilent
Flacons Snap-top, Snap caps avec septum
Lieferant: Agilent