ContactUsLinkComponent
Schlauchlehre
  229-0111
 :  KARTELL
undefined
Schlauchlehre
  229-0111
 :  KARTELL
  • Bezeichnung:
    Schlauchlehre
  • L×B:
    165×90 mm
  • VE:
    1
ABS, grün.
  • Robuste, handliche Form
  • Gut ablesbare, eingravierte Zahlen
Zur schnellen Bestimmung von Innen- und Außendurchmesser vorn Schläuchen, Glasrohren, Glasstäben, Röhrchen usw. Für Innendurchmesser 1 bis 25 mm und Außendurchmessern von 1,5 bis 21 mm.