AuftragsverfolgungKontakt
Flansch-Kit, Easy-Flange | Avantor
Flansch-Kit, Easy-Flange
Flansch-Kit, Easy-Flange
Artikelnr. 554-1042
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Flansch-Kit, Easy-Flange
Artikelnr. 554-1042
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Flansch-Kit, Easy-Flange
Flansch-Kit, Easy-Flange
Flansch-Kit, Easy-Flange
Preis
482,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Easy-Flansch-Werkzeug wurde entwickelt, um alle PTFE und PTFE-ähnlichen Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16" und 1/8" flanschen zu können.
  • Handliches Werkzeug für perfekte Flansche
  • Werkzeug formt Flansch mit mechanischem Druck; keine Hitzequelle oder Elektrizität notwendig
  • Keine Kontamination
Lieferumfang: Set beinhaltet:
Flanschscheibe mit 0,5 mm SS Stift für PEEK Schläuche, Flanschscheibe mit 0,8 mm Polymerstift, Flanschscheibe mit  0,8 mm Titanstift, Flanschscheibe mit 1,3 mm Polymerstift, Flanschscheibe mit 1,3 mm Titanstift, Schlauchmesser, PTFE Schlauch 1/16' × 0,75 mm × 3 m
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Flansch-Kit, Easy-Flange
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • JOURJR-201536
    Bördelscheibe mit 1,3 mm Polymerstift
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • JOURJR-201531
    Paar Flanschklemme
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 160,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 546-1387
    Bördelscheibe mit 1,3 mm Titanstift
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • JOURJR-201541
    Bördelscheibe mit 0,8 mm Polymerstift
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 546-1379
    Bördelscheibe mit 0,8 mm Titanstift
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • JOURJR-201662
    Bördelscheibe mit 1,0 mm Polymerstift
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • JOURJR-202235
    Bördelscheibe mit 0,5 mm Edelstahlstift für PEEK-Rohre
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,70 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.