AuftragsverfolgungKontakt
Replacement caps
Replacement caps
Replacement caps
Pyrex®, Phenoplast, schwarz
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Schraubkappen mit PTFE-beschichteter Dichtung
  • Ersatzdichtungen sind optional einzeln bestellbar
Ersatzverschlüsse für Reagenz- und Probengläser, sowie Flaschen mit SVL-Gewinde.
Product Family Options
  • Gewinde
  • SVL 18
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5,90 €
    5,90 €
    1 * 1 ST
       5,90 €
  • SVL 20
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6,60 €
    6,60 €
    1 * 1 ST
       6,60 €
  • SVL 25
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,00 €
    7,00 €
    1 * 1 ST
       7,00 €