Test Tubes without Rim
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Über diesen Artikel
Pyrex®, borosilicate glass, heavy wall.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance. Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength. Improved user safety.
Zertifizierung: ISO 4142
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass, heavy wall.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance. Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength. Improved user safety.
Zertifizierung: ISO 4142
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.