AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes with Rim
Test Tubes with Rim
Anbieter:   SciLabware
Test Tubes with Rim
Anbieter:  SciLabware
Zertifikate
Test Tubes with Rim
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, dicke Wandstärke.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Dicke Wandstärke für zusätzliche mechanische Festigkeit. Robuste Konstruktion verringert Bruchgefahr. Verbesserte Benutzersicherheit.
Certifications: ISO 4142
Product Family Options
Produktinformationen
  • Länge
    Ext.Ø
    Wandstärke
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 125 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 130,00 €
    130,00 €
    1 * 100 ST
       130,00 €
  • 150 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 154,00 €
    154,00 €
    1 * 100 ST
       154,00 €
  • 150 mm
    18 mm
    1,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 172,00 €
    172,00 €
    1 * 100 ST
       172,00 €
  • 150 mm
    24 mm
    1,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 340,00 €
    340,00 €
    1 * 100 ST
       340,00 €