AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes with Rim, Medium Wall
Test Tubes with Rim, Medium Wall
Anbieter:   SciLabware
Test Tubes with Rim, Medium Wall
Anbieter:  SciLabware
Zertifikate
Test Tubes with Rim, Medium Wall
Test Tubes with Rim, Medium Wall
10 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Superior performance in comparison to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Excellent resistance to chemicals and high temperature
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance.
Certifications: ISO 4142
Product Family Options
Produktinformationen
  • Länge
    Ext.Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 75 mm
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 63,30 €
    63,30 €
    1 * 100 ST
       63,30 €
  • 75 mm
    12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 95,00 €
    95,00 €
    1 * 100 ST
       95,00 €
  • 100 mm
    12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 78,30 €
    78,30 €
    1 * 100 ST
       78,30 €
  • 100 mm
    16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 115,00 €
    115,00 €
    1 * 100 ST
       115,00 €
  • 125 mm
    16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 124,00 €
    124,00 €
    1 * 100 ST
       124,00 €
  • 150 mm
    16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 104,00 €
    104,00 €
    1 * 100 ST
       104,00 €
  • 180 mm
    18 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 117,00 €
    117,00 €
    1 * 100 ST
       117,00 €
  • 150 mm
    18 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 100 ST
       121,00 €
  • 150 mm
    24 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 100 ST
       196,00 €
  • 200 mm
    24 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 106,00 €
    106,00 €
    1 * 50 ST
       106,00 €