Reaktionsgefäße, Low Surface Tension, Cliklok™
SIMPT330-7LST
- Typ:with attached Cliklok™ lid, , low surface tension
- Ausführung:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Farblos
- VE:500
- RZB max.:20000×g
PP, graduiert.
- Einteiliges Design mit fest verschließbarer Kappe und verstärktem Gefäßboden für zusätzlichen Schutz gegen Flüssigkeitsaustritt
- Kein Schmiermittel (z. B. Silikon) erforderlich, deshalb keine Gefahr von Probenkontamination
- Robustes Design, das der Belastung einer Hochgeschwindigkeitszentrifugation bis max. 20 000×g widersteht
Oberfläche mit geringer Haftung für optimalen Probenertrag. Cliklok™ Spezialdichtung für ein vermindertes Risiko von Sprüngen beim Einfrieren, Kochen, Lagern oder Transport.
: Zu je 500 Röhrchen in manipulationssicheren, wiederverschließbaren Beuteln mit Sicherheitsverschluss verpackt. 10 Beutel pro Packung.