AuftragsverfolgungKontakt
Seitenschneider | Avantor
Seitenschneider
Anbieter:   KNIPEX WERKE
Seitenschneider
Anbieter:  KNIPEX WERKE
Zertifikate
Seitenschneider
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Der universelle Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Kopf verchromt. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Isoliert bis 1000 V.
  • Hochpräzise bearbeitet und besonders scharf
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Länge: 160 mm
Zertifizierung: DIN ISO 5749. VDE-geprüft
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Diagonal cutter, chrome plated, handles insulated with multi-component grips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,70 €
    33,70 €
    1 * 1 ST
       33,70 €
  • Seitenschneider, verchromt, Griffe sind mit Materialien aus mehreren Komponenten isoliert
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,00 €
    40,00 €
    1 * 1 ST
       40,00 €