AuftragsverfolgungKontakt
Dichtband, doppelseitig | Avantor
Dichtband, doppelseitig
Klebeband, doppelseitig, 19,0 mm
Artikelnr. 293-2100
Anbieter:   3M
Dichtband, doppelseitig
Artikelnr. 293-2100
Anbieter:  3M
Dichtband, doppelseitig
Dichtband, doppelseitig
Klebeband, doppelseitig, 19,0 mm
Preis
104,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Isolierband, beidseitig mit Klebstoff beschichtet.
  • Temperaturbeständig bis 105 °C
  • UV-beständig
  • Dicke 0,8 mm
Polyurethanschaumträger mit Acrylatkleber.
Länge: 66,0 m
Farbe: Weiß
Spezifikationen
  • Breite:
    19,0 mm
  • Bezeichnung:
    Klebeband, doppelseitig