AuftragsverfolgungKontakt
Mini komprimierte ESD-Stäbchen, CleanFoam® | Avantor
Mini komprimierte ESD-Stäbchen, CleanFoam®
Mini-komprimierte ESD-Tupfer, PE/PU, 89 mm
Artikelnr. TEXWTX750E
New Product
Irregular Voltage
Anbieter:   Texwipe
Mini komprimierte ESD-Stäbchen, CleanFoam®
Artikelnr. TEXWTX750E
Anbieter:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Mini komprimierte ESD-Stäbchen, CleanFoam®
Mini komprimierte ESD-Stäbchen, CleanFoam®
Mini-komprimierte ESD-Tupfer, PE/PU, 89 mm
Preis
507,19 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Reinraumgewaschener CleanFoam-Kopf mit offener Zellstruktur, fest mit spitzer Spitze.
  • Kontaminationsarmer Stat-Rite-Griff
  • Sichere Ableitung elektrischer Ladungen
  • Mit Aufdruck „ESD-sicher“ am Stiel gekennzeichnet
Entwickelt zur Reinigung kleiner geschlitzter und genuteter Bereiche.
 :
 :
 :
 : Beutel-in-Beutel-Verpackung.
 : *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mini-komprimierte ESD-Tupfer
  • Länge:
    89 mm
  • Seq:
    2
  • Stiel/Kopf:
    PE/PU
  • Cat. No.:
    TEXWTX750E
  • Griffbreite:
    3 mm
  • Kopfform:
    Spitz
  • Kopflänge:
    10 mm
  • Stiellänge:
    79 mm
  • Kopfbreite:
    3,5 mm