Rührstäbe
PP, 6 mm, 244 mm
442-4160
: KARTELL
Weißer, einteiliger Stab mit flachen Enden, die zwei kleine Spatel bilden.
- Dimensions of spatulas (W×H) 15×12 and 12×9 mm
Abmessungen der Spatel (B×H): 15×12 und 12×9 mm
- Ø:6 mm
- Länge:244 mm
- Material:PP