AuftragsverfolgungKontakt
Probenschaufeln | Avantor
Probenschaufeln
Anbieter:   BURKLE
Probenschaufeln
Anbieter:  BURKLE
Zertifikate
Probenschaufeln
7 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
  • Zur Entnahme kleiner Probenmengen
  • Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Länge
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Sample spoon
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6,40 €
    6,40 €
    1 * 1 ST
       6,40 €
  • Sample spoon
    180 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6,90 €
    6,90 €
    1 * 1 ST
       6,90 €
  • Sample spoon
    210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,40 €
    7,40 €
    1 * 1 ST
       7,40 €
  • Sample spoon
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12,10 €
    12,10 €
    1 * 1 ST
       12,10 €
  • Sample spoon
    400 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15,70 €
    15,70 €
    1 * 1 ST
       15,70 €
  • Sample spoon
    500 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 18,20 €
    18,20 €
    1 * 1 ST
       18,20 €
  • Probenlöffel
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9,00 €
    9,00 €
    1 * 1 ST
       9,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product