AuftragsverfolgungKontakt
Messlöffelsatz | Avantor
Messlöffelsatz
Messlöffelsatz (4 Stück)
Artikelnr. 231-1320
Anbieter:   BOCHEM
Messlöffelsatz
Artikelnr. 231-1320
Anbieter:  BOCHEM
Messlöffelsatz
Messlöffelsatz
Messlöffelsatz (4 Stück)
Preis
11,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10. Praktisches Set mit vier Löffeln.
  • Temperatur- und Chemikalienbeständig
  • Metallring hält alle Löffel zusammen
Lieferumfang: Set mit jeweils einem 1 ml, 2,5 ml, 5 ml and 15 ml Löffel.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Messlöffelsatz (4 Stück)