Phosphorlöffel
450 mm, 16 mm
Artikelnr. 231-1272
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stahl, Ø 16 mm. Mit 450 mm langem Stiel.
Spezifikationen
- Länge:450 mm
- Löffelmaße:16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.