Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Löffel
Weighing spoons with spatula end
Weighing spoons with spatula end
Artikelnr. 231-0273
Lieferant:
HAMMACHER KARL
Bild vergrößern
Weighing spoons with spatula end
Artikelnr. 231-0273
Lieferant:
HAMMACHER KARL
Spezifikationen
Länge:
150 mm
VE:
1
Löffelmaße:
26×16 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Produktdetails