AuftragsverfolgungKontakt
DURAN® Probengläser | Avantor
DURAN® Probengläser
Anbieter:   DWK Life Sciences
DURAN® Probengläser
Anbieter:  DWK Life Sciences
Zertifikate
DURAN® Probengläser
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bodenstopper als Standfuß. Luft- und flüssigkeitsdicht bei Verwendung von Gelenkfett.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Ext.Ø
    Höhe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 100 ml
    52 mm
    135 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 68,60 €
    68,60 €
    1 * 1 ST
       68,60 €
  • 300 ml
    69 mm
    163 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 91,50 €
    91,50 €
    1 * 1 ST
       91,50 €
  • 600 ml
    81 mm
    214 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 109,00 €
    109,00 €
    1 * 1 ST
       109,00 €
  • 750 ml
    90 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 124,00 €
    124,00 €
    1 * 1 ST
       124,00 €
  • 1200 ml
    100 mm
    253 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ST
       140,00 €