ContactUsLinkComponent
Mixing spatula, spoon end/sharp end
Artikelnr. 231-0253
Lieferant:  HAMMACHER KARL
undefined
Mixing spatula, spoon end/sharp end
Artikelnr. 231-0253
Lieferant:  HAMMACHER KARL
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    No. 5
  • Länge:
    190 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • VE:
    1
  • Spitzenlänge:
    20 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mixing spatula No. 5, made of WIRONIT steel.