Mikro-Pulverspatel-Set
Set mit 4 Mikro-Pulverspatel, 3/4/5/6 mm
Artikelnr. 231-0196
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Klinge aus Edelstahl 18/10, schwarzer Kunststoffgriff.
- Vierteiliges Set mit Pulverspateln von jeweils 3, 4, 5 und 6 mm Breite
- Klinge mit sehr guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Halbrunde, abgewinkelte Klingen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Set mit 4 Mikro-Pulverspatel
- Klingenbreite:3/4/5/6 mm