AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, gebogen | Avantor
Doppelspatel, gebogen
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel, gebogen
Anbieter:  BOCHEM
Zertifikate
Doppelspatel, gebogen
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
  • Gebogene Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Product Family Options
Produktinformationen
  • Länge
    Spitzenlänge
    Klingenbreite
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 130 mm
    40 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,50 €
    2,50 €
    1 * 1 ST
       2,50 €
  • 150 mm
    45 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,80 €
    2,80 €
    1 * 1 ST
       2,80 €
  • 185 mm
    50 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,90 €
    2,90 €
    1 * 1 ST
       2,90 €
  • 210 mm
    60 mm
    11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 3,10 €
    3,10 €
       3,10 €
  • 250 mm
    70 mm
    11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3,80 €
    3,80 €
    1 * 1 ST
       3,80 €
  • 300 mm
    75 mm
    16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,30 €
    4,30 €
    1 * 1 ST
       4,30 €