AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel
Löffelspatel
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Catalog # 231-0111
Supplier:   NICKEL ELECTRO
Löffelspatel
Catalog # 231-0111
Supplier:  NICKEL ELECTRO
Löffelspatel
Löffelspatel
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Price
16,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Double spatula with offset spoon end and scraper end.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifications
  • Länge:
    190 mm
  • Klingenbreite:
    12 mm
  • Löffelmaße:
    20×25 mm