Löffelspatel, Nuffield
140 mm
Artikelnr. 231-0170
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Gerade Form.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Spezifikationen
- Länge:140 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.