Löffelspatel
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Über diesen Artikel
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
- Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
- Mit rundem Stiel
- Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Schnell und leichte Reinigung
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
- Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
- Mit rundem Stiel
- Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Schnell und leichte Reinigung
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerProduct Family Options
Produktinformationen
- LängeLöffelmaßeVerfügbarkeitPreis