Klebeband mit Abroller, Nunc™
Artikelnr. 391-0113
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Spezifikationen
- Bezeichnung:Klebeband mit Abroller
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- VE:1.000
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Polyester-Klebeband mit Acryl-Kleber. Leicht abziehbares und versiegelbares Allzweck-Klebeband als Einzelstreifen für eine schnellere Anwendung als mit einfachen Klebebandrollen.
- Temperatur stabil von −20 bis +120 °C
- Nicht mit Pipette durchstechbar
Farbe: klar
Außenmaße L×B: 121×78 mm (inklusive Griff 9×78 mm)