Selbstklebende Plattenfolien für qPCR, ABsolute™
Catalog # 732-0498
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Optische Eigenschaft:Optisch klar
- Bezeichnung:ABsolute™ qPCR-Verschlussfolie, Bögen
- Seq:01
- VE:50
Specifications
About this item
Durchsichtige selbstklebende Plattenfolie für qPCR und andere Fluoreszenz-Anwendungen.
- Fester, druckempfindlicher Kleber auf der Folie verhindert Verdunstung während Thermocycling oder Probenaufbewahrung
- Abziehbar, hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Platte
- Streifen an den Enden zum einfachen Anbringen und Entfernen
- Folie in Verbindung mit einem Cycler mit Deckel zum Herunterschrauben oder Herunterklappen empfohlen