AuftragsverfolgungKontakt
Anatomische Schere, gerade | Avantor
Anatomische Schere, gerade
spitz/spitz, 130 mm
Artikelnr. 233-0073
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Anatomische Schere, gerade
Artikelnr. 233-0073
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Anatomische Schere, gerade
Anatomische Schere, gerade
spitz/spitz, 130 mm
Preis
116,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Spitz-spitz
  • Korrosionsbeständig
  • Autoklavierbar
Spezifikationen
  • Typ:
    spitz/spitz
  • Länge:
    130 mm