Physiologiescheren, gerade
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Über diesen Artikel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Spitz-spitz
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
- Säurebeständig
- Autoklavierbar
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Spitz-spitz
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
- Säurebeständig
- Autoklavierbar
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.