AuftragsverfolgungKontakt
Base with clamps, flexible
Base with clamps, flexible
300 mm
  241-7510
Base with clamps, flexible
  241-7510
Base with clamps, flexible
Base with clamps, flexible
300 mm
38,80 €
1 * 1 ST
Fuß aus Zinkdruckguss, mit flexibler 300 mm langer Dreifingerklemme, vernickeltes Messing.
  • Sicherheitsbasis, 85 mm Durchmesser, für die feste, unbewegliche Positionierung
  • Klemmenspannweite 0 bis 40 mm
  • Die Finger der Klemme sind zum Schutz der festgeklemmten Gegenstände kunststoffbeschichtet
  • Länge:
    300 mm