Gestelle, Mikrozentrifugenröhrchen, Nalgene®
Catalog # 211-7121
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Für Röhrchen:1,5 ml
- Anz. Bohrungen:24
- Farbe:Weiß
- B×T×H:143×90×52 mm
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- VE:1
Specifications
About this item
ResMer™, autoklavierbar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Voll und leer stapelbar
- Alphanumerische Gitterreferenz zur einfachen Probenidentifikation