AuftragsverfolgungKontakt
TLC-Sprühgerät | Avantor
TLC-Sprühgerät
DC-Sprühgerät mit zwei Sprühköpfen, 1×0,8 und 1×1,25 mm
Artikelnr. 1.08540.0001
Anbieter:   Merck
TLC-Sprühgerät
Artikelnr. 1.08540.0001
Anbieter:  Merck
TLC-Sprühgerät
TLC-Sprühgerät
DC-Sprühgerät mit zwei Sprühköpfen, 1×0,8 und 1×1,25 mm
Preis
1 060,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das TLC-Sprühgerät von Merck ermöglicht homogenes Sprühen von Derivatisierungsreagenzien auf die entwickelten Chromatogramme. Es ist mit zwei unterschiedlichen Sprühköpfen (0,8 und 1,25 mm) ausgestattet und für Lösungen mit niedriger und hoher Viskosität optimiert. Beim elektro-pneumatischem Sprühgerät wird komprimierte Luft verwendet; es wird über Batterien und induktive Ladung betrieben.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    DC-Sprühgerät mit zwei Sprühköpfen, 1×0,8 und 1×1,25 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.06705.0100
    100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 71,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.02035.0100
    Glasflasche
    100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 68,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.00480.0100
    Glass bottle
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 101,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.08541.0001
    Sprühkopf für DC-Sprühgerät, 5×0,8 und 1×1,25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 198,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.