Roboterspitzen für FLIPR Liberty 384 (Typ B), Axygen®
: Corning
PP, transparent
- Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
- Filterspitzen: PE-Filter zur Vermeidung einer Verunreinigung der Pipette
- Frei von RNase, DNase und Pyrogenen
- Catalog No:
- 736-0319
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Frequently Bought Together