Filterspitzen, steril, epT.I.P.S® Dualfilter
Artikelnr. EPPE0030077.547RCH
Lieferant: EPPENDORF
Spezifikationen
- Farbcode:Gelb
- Verpackt:5 Racks à 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:2 - 100 µl
- Länge:53 mm
- Seq:07
- Spitzentyp:PCR clean
- VE:5 SET
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Zwei-Phasen-Filter für den optimalen Schutz vor Kontamination durch Aerosole: Die der Probe zugewandte, weiße Schicht hält Tropfen, Spritzer und Aerosole zurück; die darüber liegende blaue Schicht schützt als zweite Barriere effektiv und bindet sogar Biomoleküle zuverlässig.
- Mit definierter Fließdynamik, geringer Benetzbarkeit und hoher thermischer Stabilität
- Als pyrogenfrei und PCR-rein zertifiziert (frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-inhibierenden Substanzen)