Filterspitzen, Solvent Safe™
Der Kohlefilter Solvent Safe™ schützt Pipetten vor Beschädigungen, indem er korrosive Dämpfe von flüchtigen organischen Lösungsmitteln abhält. Er stellt außerdem eine kostengünstige Alternative zu teuren Verdränger-Pipetten dar.
- Catalog No:
- 612-9643
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Frequently Bought Together