AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten, Micro
Pasteur-Pipetten, Micro
3,0 ml, 40 µl, 88 mm, -, Lose
Catalog # 612-1761
Supplier:   Alpha Laboratories
Pasteur-Pipetten, Micro
Catalog # 612-1761
Supplier:  Alpha Laboratories
Pasteur-Pipetten, Micro
Pasteur-Pipetten, Micro
3,0 ml, 40 µl, 88 mm, -, Lose
Price
71,90 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE, nicht toxisch, lebensmitteltauglich.
  • Für Schläuche mit kleinem Durchmesser und Küvetten
  • Heißversieglung für den Transport möglich
Specifications
  • Verpackt:
    Lose
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3,0 ml
  • Länge:
    88 mm
  • Tropfen-Volumen:
    40 µl