Pasteur-Pipetten, mit Paddel
612-1731
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:0,2 ml
- Länge:124
- Tropfen-Volumen:50 µl
- VE:500
LDPE, nicht toxisch, lebensmitteltauglich.
- Zum Dispensieren und für Mischvorgänge
- Ideal für Latexagglutination, Schwangerschaftstests und für Blutgruppenbestimmung