ContactUsLinkComponent
Pipettenständer, drehbar
Artikelnr. 612-4008
Lieferant:  KARTELL
undefined
Pipettenständer, drehbar
Artikelnr. 612-4008
Lieferant:  KARTELL
Spezifikationen
  • Ø×H:
    230×470 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Pipettenhalter, drehbar
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Drehbarer Pipettenständer aus PP, für bis zu 94 Pipetten.
  • Rotierende, runde Basis
  • Platz für bis zu 94 Pipetten mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm
Ø×H: 230×470 mm